SVLP01300
Filtri a membrana PVDF con pori da 5,0 μm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
160 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm pore size
70 % porosity
Capacità
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Applicazioni
- Clarifying filtration of biological solutions
- Particle monitoring
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13