Documenti fondamentali
SVLP02500
Millipore
Filtri a membrana PVDF con pori da 5,0 μm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Membrane filtranti Durapore,® 5,0 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Millipore
Parametri
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. filtro
25 mm
Spessore
160 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
5.0 μm pore size
70 % porosity
Punto di bolla
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: SVLP
Le membrane Durapore® assicurano portate elevate e alta capacità, con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica. La membrana Durapore idrofila forma legami con molte meno proteine rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE.
Caratteristiche & vantaggi
- Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nella versione idrofila sia in quella idrofoba), soddisfano qualunque esigenza applicativa
- I filtri a membrana Durapore sono caratterizzati da un adsorbimento proteico molto basso, il che riduce al minimo l'interazione con il vostro campione e consente recuperi ottimali.
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
  • Filtrazione chiarificante di soluzioni biologiche
  • Monitoraggio delle particelle
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3