SLGSV255F
Filtri ventilati Millex™-GS (sterili)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
≥30 mL/min flow rate at 10 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet vented
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Monouso, apirogeno e atossico
- Rimuove microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori rispetto al filtro a membrana idrofilo di 0,22 µm
- 0,22 µm sigillato in un contenitore di PVC
- Comprende un filtro idrofobo di 0,03 µm nella campana del contenitore che sfiata automaticamente l′aria introdotta a monte della membrana, evitando che essa venga ostruita da bolle d'aria
- Dotato di marchio CE e registrato presso la FDA
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3