Documenti fondamentali
SLAAV255F
Millipore
Filtri ventilati Millex-AA (sterili)
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materiali
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
≥450 mL/min flow rate at 30 psi
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.8 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet (vented)
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri ventilati Millex-AA (sterili) sono dispositivi medici utilizzabili come filtri da siringa per chiarificare piccoli volumi di soluzione nella cura diretta dei pazienti e per la preparazione di miscele nelle farmacie.
Applicazioni
Chiarificazione di acqua, tamponi antibiotici ricostituiti, farmaci in fiale, tossine batteriche, preparazioni antisettiche, preparazioni di allergeni e altre soluzioni acquose, purché l′adsorbimento proteico non rappresenti un problema, nonché le applicazioni che richiedono lo sfiato dell′aria.
Caratteristiche e vantaggi
  • Rimuove particelle, precipitati e polveri non disciolte di dimensioni superiori agli 0,8 μm.
  • I benefici clinici consistono nella rimozione dalle soluzioni ad uso clinico di microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana.
  • Monouso, apirogeno e atossico
  • Consiste di una membrana filtrante idrofila da 0,8 μm sigillata in un contenitore in polivinilcloruro (PVC)
  • Un filtro idrofobo da 0,2 μm nella campana dell′involucro consente la fuoriuscita automatica dell′aria introdotta a monte della membrana, evitando che questa venga ostruita da bolle d′aria
  • Dotato di marchio CE e registrato presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente ad un utilizzo professionale di carattere medico o di ricerca.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3