Key Documents
SLAAR33SS
Millipore
Filtri da siringa Millex®, MCE
pore size 0.8 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-AA, Filtri da siringa da 0,8 μm MCE, Filtri da siringa in esteri misti di cellulosa, Filtro a siringa MF-Millipore MCE
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Livello qualitativo
Descrizione
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
hydrophilic
Research Use Only (RUO)
Produttore/marchio commerciale
Millex® SLAAR33SS
Parametri
10 bar max. inlet pressure at 145 psi
100 mL (Process Volume)
100 mL sample volume
45 °C max. temp.
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Volume
100 mL
Colore
blue
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrizione generale
I filtri per siringa Millex-MCE dispongono di una membrana in esteri di cellulosa da 0,8 μm e un alloggiamento in polimero acrilico modificato.
Applicazioni
Questi filtri per siringa Millex-MCE sono indicati per la chiarificazione e la filtrazione sterilizzante di soluzioni proteiche, terreni per coltura tissutale, additivi, tamponi, soluzioni biologiche e acqua.
Caratteristiche e vantaggi
  • L′azione bidirezionale di questo tipo di membrane filtranti consente la filtrazione di soluzioni acquose in entrambe le direzioni.
  • In grado di rimuovere efficacemente microorganismi, particelle, precipitati e polveri indisciolte di dimensioni maggiori rispetto a quella certificata per i pori della membrana
  • Si tratta di filtri filtri monouso, atossici e non pirogenici
  • Non contengono gomma in lattice naturale
Altre note
I filtri per siringa Millex-MCE sono destinati ad un uso esclusivo per fini di ricerca.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 3