SLGVR13SL
Filtri da siringa Millex™ in PVDF
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Descrizione
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex™
Durata
3 yr
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 100
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. pressure at 75 psi
tecniche
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.65 cm2
housing diam.
14.7 mm
inlet to outlet H
21.1 mm
Volume
10 mL
Colore
natural
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Adatti per una varietà di applicazioni in base a tipo di membrana, alloggiamento e classe di validazione
- Unità filtranti specializzate per proteggere i trasduttori di emodialisi da sangue e condensa e per la protezione delle linee del vuoto
- Membrane a basso rilascio di estraibili e ridotto adsorbimento aspecifico per garantire perdite minime del campione
- Portate e pressioni d′esercizio più elevate per prestazioni superiori
Sterilizzazione di soluzioni acquose, solventi organici e gas; filtrazione di proteine ad alto valore biologico o di molecole di piccole dimensioni
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: filtrazione sterile
- Uso previsto: sterilizzazione di piccoli volumi di soluzioni acquose
- Istruzioni per l′uso: consultare la sezione “Istruzioni per l′uso” della guida all′uso del filtro per siringa Millex™
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.