SLHPR33RS
Filtri da siringa Millex™ in polietersolfone
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,45 μm PES, Filtri da siringa Millex-HP, Filtri da siringa Millipore Express® PES, Filtri da siringa in polietersolfone
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
modified acrylic housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Descrizione
Female Luer-Lok/Male Luer slip
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex™
Durata
3 yr
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 50
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
≥300 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Altezza
27 mm
Diametro
33 mm
Volume
200 mL
Colore
green
Matrice
Millipore Express®
Dimensione pori
0.45 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥29 psi, water
Raccordi
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Adatti per una varietà di applicazioni in base a tipo di membrana, alloggiamento e classe di validazione
- Unità filtranti specializzate per proteggere i trasduttori di emodialisi da sangue e condensa e per la protezione delle linee del vuoto
- Membrane a basso rilascio di estraibili e ridotto adsorbimento aspecifico per garantire perdite minime del campione
- Portate e pressioni d′esercizio più elevate per prestazioni superiori
Sterilizzazione di soluzioni acquose, solventi organici e gas; filtrazione di proteine ad alto valore biologico o di molecole di piccole dimensioni
Altre note
- Organismi trattenuti: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazioni: filtrazione sterile
- Uso previsto: sterilizzazione di piccoli volumi di soluzioni acquose
- Istruzioni per l′uso: consultare la sezione “Istruzioni per l′uso” della guida all′uso del filtro per siringa Millex™
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.