Key Documents
MIHABG100
Millipore
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Sistema per filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
100 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Gli imbuti e i filtri Microfil garantiscono operazioni senza fuoriuscite e recuperi uniformi dei microrganismi, semplificano il trasferimento della membrana con le pinzette e prevengono contatti accidentali con l'area di filtrazione.
Il sistema di filtrazione Microfil costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Gli imbuti pronti all'uso Microfil da 100 mL con filtri S pak neri quadrettati con pori da 0,45 μm non richiedono il lavaggio e la sterilizzazione dopo ogni test, rendendo così più semplice ed efficiente la gestione dell′attrezzatura per le analisi microbiologiche generali. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil si inseriscono perfettamente nei supporti di filtrazione della rampa senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltri convenzionali, qualunque imperfezione di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto viene eliminata, consentendo così un recupero completo dei microrganismi.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel Controllo Qualità industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3