Documenti fondamentali
MIAAWG100
Millipore
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast and mold
Sinonimo/i:
Sistema per filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
100 mL sample volume
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Abbinando i filtri EZ-Pak al sistema di filtrazione Microfil, si raggiungono i massimi livelli di comodità ed efficienza. Il sistema Microfil comprende imbuti filtranti sterili e pronti all'uso e un esclusivo supporto di filtrazione che facilita il trattamento dei campioni. Non richiede alcuna fase preparatoria.
Il sistema di filtrazione Microfil costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Questi imbuti Microfil da 100 mL pronti all'uso, associati a membrane filtranti S-Pak bianche, quadrettate con grado di filtrazione di 0,8 μm, eliminano la necessità di lavaggio e sterilizzazione dopo ogni test, rendendo così più semplice la gestione dell′attrezzatura e più efficiente la cattura e il recupero dei microrganismi come lieviti e muffe. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil si inseriscono perfettamente nei supporti di filtrazione della rampa senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltri convenzionali, questo sistema elimina qualunque imperfezione di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto permettendo recuperi riproducibili dei microrganismi.
Applicazioni
Lievito o muffa
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel Controllo Qualità industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3