Merck
Filtrazione microbica
Cos'è la filtrazione su membrana e per cosa viene utilizzata? Quando si tratta di filtrazione su membrana, risultati accurati sono fondamentali per la sicurezza microbiologica dei prodotti. Offriamo un assortimento completo di articoli per snellire il flusso operativo dei test di conta microbica (MLT), dalla filtrazione alla coltura, fino alla rilevazione.
Sistemi per la filtrazione su membrana
Per la filtrazione su membrana, offriamo sistemi completi, supportati anche da servizi di assistenza. La nostra ultima novità, il sistema Milliflex Oasis®, è una soluzione ideata per le applicazioni farmaceutiche e cosmetiche che riunisce in un solo dispositivo tutto quello che serve. Il nostro metodo di comprovata affidabilità per il trasferimento delle membrane senza toccarle con le mani e innumerevoli nuove caratteristiche incrementano produttività, affidabilità dei risultati e conformità normativa. La nostra linea EZ è una gamma di prodotti per la filtrazione su membrana che comprende rampa, pompa da vuoto e consumabili. Utilizzati in combinazione, velocizzano le procedure per l’analisi di acqua e bevande.
Imbuti filtranti per microbiologia
I nostri imbuti filtranti sterilizzati e monouso per analisi microbiologiche consentono di snellire il flusso operativo, di risparmiare tempo e di ottenere risultati altamente affidabili nelle conte microbiche. Pur eliminando le fasi dispendiose in termini di tempo, come la sterilizzazione in autoclave, i nostri imbuti garantiscono il rispetto delle norme internazionali.
Membrane filtranti per microbiologia
Le nostre membrane filtranti sterili per analisi microbiologiche sono pronte all’uso e assicurano buoni recuperi della carica microbica. I filtri S-Pak® sono confezionati singolarmente e semplici da usare anche indossando i guanti. Per il trattamento di grandi volumi, le membrane EZ-Pak® sono disponibili in nastri da 150 filtri facilmente installabili utilizzando il dispenser EZ-Pak® Curve. Utilizzate insieme a questo strumento, che evita di doverle toccare con le mani, assicurano un’elevata produttività.
SISTEMI RAPIDI PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE
Per stare al passo con esigenze produttive in continua crescita, è fondamentale poter ridurre i tempi necessari per avere a disposizione i risultati delle analisi per la sicurezza microbiologica. I metodi di rilevazione microbiologica rapida basati sulla fluorescenza consentono di ottenere prima i risultati e assicurano quindi un miglior controllo e una conoscenza più approfondita del proprio processo produttivo. I sistemi Milliflex® Quantum e EZ-Fluo™ sono soluzioni non distruttive che consentono un'affidabile identificazione dei microrganismi con qualunque tecnica ID. Per entrambi offriamo una serie di servizi di addestramento del personale, manutenzione e convalida.
Sistema di filtrazione in linea
Quando si devono verificare le conte microbiche dell’acqua purificata e processata in serbatoi e anelli di distribuzione, con il sistema MicropreSure® è possibile analizzare l’acqua in-processo in modo rapido e semplice. Si tratta di un sistema chiuso e pronto all’uso che preleva il campione e lo processa in un solo passaggio nel sito di raccolta; può essere utilizzato sia con i terreni solidi, sia liquidi.