Documenti
MIHABG250
Millipore
Sistema di filtrazione su membrana
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
250 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
Compatibilità
suitable for microbiology
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Gli imbuti Microfil® con filtri S-Pak® garantiscono operazioni senza fuoriuscite e recuperi di microrganismi uniformi, semplificano il trasferimento della membrana mediante pinzette e prevengono contatti accidentali con la superficie di filtrazione. Per la massima convenienza e la massima efficienza, utilizzate il sistema S-Pak® con le unità filtranti Microfil®. Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Gli imbuti pronti all'uso Microfil® da 250 mL con filtri S-Pak® neri quadrettati con pori da 0,45 μm dopo ogni test non richiedono lavaggio né sterilizzazione, rendendo così più semplice ed efficiente la gestione dell′attrezzatura per le analisi microbiologiche di carattere generale. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil® si inseriscono perfettamente nei supporti di filtrazione della rampa senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltro convenzionali, qualsiasi problema di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto è eliminato, per un recupero uniforme dei microrganismi.
Applicazioni
Gli imbuti Microfil® con filtri S-Pak® trovano applicazione nei settori della clinica, della cosmetica, della tutela dell′ambiente, nel campo del CQ industriale e nelle industrie dei cibi, delle bevande e dei farmaci. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatto e facile da usare
  • Dispositivo sterile, niente perdite di tempo o di danaro
  • Riduce i carichi di lavoro del laboratorio
  • Maggiore velocità di filtrazione
  • Prestazioni costanti
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3