Key Documents
STBMTSB12
Millipore
Brodo al digerito di soia e caseina
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, green screw cap with septum, box of 12 bottles
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso, Caso bouillon, TSB, Trypcase soya broth, Tryptic soy broth, Tryptone soya broth
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
Bottle with screw cap and septum, For the detection of aerobic bacteria and fungi
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
box of 12 bottles
bottle of
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Il brodo al digerito di soia e caseina è un terreno utilizzato per i test di sterilità ed è un componente fondamentale della nostra soluzione STERITEST®. La composizione e la performance di crescita di questo terreno sono conformi alla farmacopea europea (EP) 2.6.1, alla farmacopea statunitense (USP) 71 e alla farmacopea giapponese (JP) 4.06. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di qualità dei nostri terreni, migliora l′accuratezza e riduce significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati. Il terreno ha l′aspetto di un liquido trasparente di colore giallo chiaro. Il pH è 7,3 ± 0,2 e la temperatura di conservazione è compresa tra 2 e 25 °C. La temperatura di incubazione varia tra 20 e 25 °C, con un tempo di incubazione di 7-14 giorni. Una scatola di prodotto contiene 12 flaconi da 100 mL di terreno, dotati di tappo a vite con setto perforabile per ridurre il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il terreno al digerito di soia e caseina è destinato alla ricerca di batteri aerobi e funghi. I microrganismi utilizzati per il CQ includono Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC 16404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Questo terreno viene utilizzato per i test di sterilità condotti con il metodo della filtrazione su membrana o mediante inoculo diretto. Viene anche impiegato come brodo di pre-arricchimento per i prodotti non sterili.
Test di sterilità (filtrazione su membrana e inoculo diretto)
Determinazione della carica microbica
Componenti
Tappo a vite con setto perforabile
Specifiche
Farmacopea Statunitense, Farmacopea Europea, Farmacopea Giapponese
Temperatura di incubazione: 20–25 °C
Tempo di incubazione: 7–14 giorni
Terreno di coltura
Digerito di soia e caseina
Risultati analitici
La torbidità è indice di proliferazione
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2