Documenti fondamentali
TZHVSL210
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
This green base canister with a single needle is ideal for testing solvents, creams, ointments, and veterinary injectables., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinonimo/i:
Dispositivo Steritest® NEO con base verde per test di sterilità, Dispositivo per test di sterilità, dispositivo per la filtrazione su membrana, canister per la filtrazione su membrana, sistema chiuso per la filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon (for canister)
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parametri
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Lung. tubo
850 mm
Colore
green Canister Base
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
solvent(s)
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
This green base canister with a single needle is ideal for testing solvents, creams, ointments, and veterinary injectables.
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: 2 canister
Steritest® NEO è un dispositivo di filtrazione a membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Il dispositivo semplifica ogni aspetto del test, dalla gestione alla tracciabilità. Il sistema chiuso minimizza i falsi positivi e offre i massimi livelli di qualità e affidabilità, garantendo che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all′ambiente durante l′esecuzione dei test. Questo sistema di test offre una procedura di analisi ottimizzata e pienamente conforme alle normative se associata alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità. I raccordi e la base rinforzata dei canister offrono maggiore resistenza alla pressione. Il terminale ad ago singolo è adatto per i prodotti confezionati in fiale o flaconcini. È incluso un ago di ventilazione separato per il trasferimento del prodotto in esame, del terreno di coltura o del tampone di risciacquo. I canister sono dotati di una base verde che indica una maggiore compatibilità chimica con i solventi grazie alla membrana Durapore® in polivinilidene fluoruro (PVDF) e a un polimero specifico del canister (nylon). Ciò offre ottimizza la compatibilità chimica dei prodotti sciolti nei solventi.
Applicazioni
Il dispositivo Steritest® NEO è usato per l′analisi di sterilità di prodotti sciolti in solventi, come creme, unguenti e prodotti iniettabili veterinari, che necessitano di una maggiore compatibilità chimica.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un riferimento unico per i test di sterilità con i nostri dispositivi, le pompe, i terreni, i liquidi e i servizi
  • I dispositivi Steritest® vengono prodotti nel nostro Centro di Eccellenza di Molsheim, in Francia, con standard di controllo qualità elevati che rilasciano un Certificato di Qualità per ogni singolo lotto.
  • Nuovo modello di ago
Il nuovo ago è stato perfezionato, riducendone la lunghezza, aggiungendo un′impugnatura antiscivolo e un cappuccio con alette, per garantire all′operatore una presa sicura e una buona maneggevolezza mentre inserisce l′ago nei contenitori di piccole dimensioni
  • Una gestione intelligente delle operazioni
  • Il nuovo dispositivo Steritest® NEO per cartucce si avvantaggia di tutta una serie di migliorie, come i morsetti colorati, le graduazioni per misure di volume accurate, un′identificazione ancor più certa e una migliore tracciabilità, grazie alla nuova etichetta rimovibile.
  • Sistema completamente chiuso
Con i dispositivi Steritest® NEO, durante il test di sterilità i prodotti farmaceutici non sono mai esposti all′ambiente esterno. Filtrazione, risciacquo, aggiunta dei terreni e incubazione sono operazioni che vengono condotte in un sistema chiuso.
  • Prestazioni costanti
Test d'integrità effettuato sul 100% delle unità, rigorosi controlli fisici e microbiologici condotti in ogni fase dell'assemblaggio dei dispositivi Steritest® NEO prima del rilascio da parte della produzione.
  • Nuovo utensile tagliatubi
Il morsetto tagliatubi Velax®, montato su tutti dispositivi Steritest® NEO, consente di tagliare i tubi in maniera semplice e sicura.
Confezionamento
10 blister confezionati singolarmente per scatola
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configurato per
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Application Note - Steritest™ NEO System – Sterility testing of products to be diluted in Isopropyl Myristate