Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
TZHALA205
Millipore
Unità Steritest® NEO
For liquids in ampoules or collapsible bags., Blue base canister with a single-needle adapter., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, double packed
Sinonimo/i:
Dispositivo Steritest® NEO con base blu per test di sterilità
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
Blue base canister with a single-needle adapter.
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, double packed
Parametri
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
Lung. tubo
850 mm
Colore
blue Canister Base
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
For liquids in ampoules or collapsible bags.
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: 2 canister
Steritest® NEO è un dispositivo di filtrazione su membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Il dispositivo semplifica ogni aspetto del test, dalla gestione alla tracciabilità. Il sistema chiuso garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente, minimizza i falsi positivi e offre i massimi livelli di qualità e affidabilità. Se associato alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità, questo sistema assicura una procedura analitica ottimizzata e pienamente conforme alle normative. Il dispositivo è sterilizzato a raggi gamma e confezionato in doppio involucro per consentire trasferimenti rapidi negli ambienti in cui si eseguono i test di sterilità, semplificando le procedure di decontaminazione e consentendo risparmio di tempo. Il terminale ad singolo ago si inserisce con facilità in fiale e sacche collassabili. È incluso un ago di ventilazione a parte per il trasferimento del prodotto da testare, del terreno di coltura o del tampone di risciacquo. I canister con base blu contengono una membrana in esteri misti di cellulosa (MCE) che garantisce una portata di filtrazione ottimale con i prodotti comuni. Il nuovo morsetto taglia tubi Velax® garantisce una disconnessione sicura e netta dei tubi ed è già predisposto su tutti i dispositivi Steritest® NEO.
Applicazioni
Il dispositivo Steritest® NEO per liquidi contenuti in fiale o sacche collassabili è usato per il test di sterilità di prodotti a somministrazione parenterale di grande volume e di farmaci sintetici senza attività antimicrobica.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2