Key Documents
STBMTSB12DP
Millipore
Brodo di soia triptico (TSB), doppio involucro
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Caso bouillon, Terreno con digerito di soia e caseina, Trypcase soya broth, Tryptic soy broth, Tryptone soya broth
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pack of 12 bottles
double packed of
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Il brodo al digerito di soia e caseina è un terreno utilizzato per i test di sterilità ed è un componente fondamentale della nostra soluzione STERITEST®. La composizione e la performance di crescita di questo terreno sono conformi alla farmacopea europea (EP) 2.6.1, alla farmacopea statunitense (USP) 71 e alla farmacopea giapponese (JP) 4.06 per il terreno con digerito di soia e caseina. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di qualità dei nostri terreni, migliora l′accuratezza e riduce significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati. L′imballaggio in doppio Tyvek® sterilizzato aumenta l′affidabilità del metodo di analisi. Inoltre, permette di semplificare le procedure di pulizia, riduce il rischio di contaminazione crociata nelle cappe a flusso laminare e assicura un′efficiente decontaminazione delle camere degli isolatori. Il terreno ha l′aspetto di un liquido trasparente di colore giallo chiaro. Il pH è 7,3 ± 0,2 e la temperatura di conservazione è compresa tra 2 e 25 °C. La temperatura di incubazione varia tra 20 e 25 °C, con un tempo di incubazione di 7-14 giorni. Il prodotto è fornito in 12 bottiglie da 100 mL di terreno, dotate di tappo a vite con setto per ridurre il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il terreno al digerito di soia e caseina è stato ideato innanzitutto per la ricerca di batteri aerobi e funghi. Gli organismi per CQ comprendono: Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC 16404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Questo terreno viene utilizzato per i test di sterilità condotti con il metodo della filtrazione su membrana o mediante inoculo diretto. Viene anche impiegato come brodo di pre-arricchimento per i prodotti non sterili.
Test di sterilità (filtrazione su membrana e inoculo diretto)
Determinazione della carica microbica
Componenti
Tappo a vite con setto
Terreno di coltura
Digerito di soia e caseina
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2