Documenti fondamentali
TZVC00010
Millipore
Dispositivo Steridilutor® NEO
For liquids and soluble powders in vials., Devices with an expansion chamber for sample preparation and dilution., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Sinonimo/i:
Dispositivo Steridilutor® per test di sterilità
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
Devices with an expansion chamber for sample preparation and dilution.
Produttore/marchio commerciale
Steridilutor®
Confezionamento
pkg of 10 blisters per box, Single packed
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
For liquids and soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il dispositivo Steridilutor® NEO con camera di espansione è un sistema di tubi e aghi utilizzato con polveri difficili da sciogliere, per la diluizione di antibiotici estremamente potenti e per riunire più prodotti nei flaconcini. Il risciacquo dei prodotti puri, solidi o liquidi, è difficile e i residui di tali prodotti potrebbero essere un fattore di inibizione importante nelle analisi per la sterilità. Nel caso delle polveri è necessario ottenere un completo scioglimento per evitare possibili aggregati. Per gli antibiotici liquidi è fortemente consigliata una fase di diluizione per ridurre la concentrazione dell′agente antimicrobico. In questo modo si riduce la possibilità che l′agente si leghi al filtro. La camera di espansione sfiata dai flaconcini il vuoto o la pressione residui senza sgocciolamento a posteriori o rischio di contaminazione. Il doppio ago di piccolo diametro connette i prodotti da testare con il diluente. Il prodotto diluito viene quindi filtrato con gli appositi dispositivi Steritest® NEO.
Applicazioni
Il dispositivo Steridilutor® NEO con camera di espansione è utilizzato per la diluizione di polveri e di antibiotici estremamente potenti e per riunire più prodotti nei flaconcini. La presenza della camera di espansione consente lo sfiato del contenitore del diluente.
Note legali
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Steritest™ NEO System – Specific Steritest™ NEO closed systems allow aseptic dissolution/dilution of product samples. The Steridilutor® NEO system is specifically designed to dissolve and dilute drugs in vials. The Steridilutor® NEO device for liquid transfer kit enables to dilute liquids from open ampoules into a diluent container with septum.