MZHAWG101
Sistema per filtrazione su membrana
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Microfil® con EZ-Pak®
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Descrizione
General microbiological analysis
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with EZ-Pak®
Parametri
100 mL sample volume
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
Compatibilità
suitable for microbiology
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Compatto e facile da usare
- Dispositivo sterile e pronto all′uso - niente perdite di tempo o di danaro
- Riduce i carichi di lavoro del laboratorio
- Maggiore velocità di filtrazione, grazie alla superficie filtrante più ampia
Principio
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3