Key Documents
EZFITFRIT3
Millipore
Supporto del filtro, poroso, rimovibile per rampa EZ-Fit®
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 3 units
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il supporto poroso per filtri della rampa di filtrazione EZ-Fit® è un accessorio di ricambio della testa di filtrazione Microfil® . Può essere rimosso semplicemente premendo in un qualsiasi punto lungo il bordo. La testa di filtrazione Microfil® è progettata per un facile utilizzo, per ridurre la manutenzione e per limitare il rischio di contaminazione.
Applicazioni
l supporto poroso per filtro EZ-Fit® è un accessorio di ricambio della testa di filtrazione Microfil® utilizzato durante la filtrazione dei campioni per le analisi microbiologiche comuni, per la determinazione della carica batterica e per il monitoraggio dell'acqua.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany