Key Documents
XX5002501
Millipore
Schermo di supporto, 25 mm, acciaio inossidabile
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
Diametro
25 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I supporti per filtri analitici in acciaio inossidabile sono progettati per la filtrazione sotto vuoto di campioni per le analisi di contaminazione batterica o da particelle.
Caratteristiche & vantaggi:
•Disponibile in tre diametri diversi, con imbuti di quattro possibili dimensioni per gestire campioni fino a 250 mL di volume
•Il portafiltro con l′imbuto da 250 mL è attrezzato con un coperchio per imbuto, che può essere ventilato utilizzando un′unità filtrante accessoria
•Può essere autoclavato o sterilizzato alla fiamma
Applicazioni:
analisi della contaminazione batteriologica o da particolato
Portafiltri analitici
XF2004710 Portafiltro da 100 mL, 47 mm, acciaio inox
XF2004725 Portafiltro da 250 mL, 47 mm, acciaio inox
XX1002540 Portafiltro da 50 mL, 25 mm, acciaio inox
Parti di ricambio per XX1002540:
XX1002503 Pinza a molla, 25 mm, alluminio
XX1002535 Guarnizioni per schermo di supporto, PTFE, rivestite
XX1002542 Componenti della base per portafiltro da 25 mm
XX2004718 Tappi No. 8 con foro da 9,5 mm (3/8 in.), silicone
XX5002501 Schermo di supporto, 25 mm, acciaio inossidabile
Parti di ricambio per XF2004710 e XF2004725:
XF2004755 Imbuto in acciaio inox, 100 mL
XF2004756 Imbuto in acciaio inox, 250 mL
XF2004758 Schermo di supporto in acciaio inossidabile
XX1004703 Pinza a molla, 47 mm, alluminio
XX1004708 Tappi No. 8 perforati in silicone
Accessori
SLFG02550 Filtri a siringa Millex, Fluoropore® PTFE, idrofobo, non sterile, 25 mm
XX1004705 Beuta per filtrazione sotto vuoto, 1 L
XX1004744 Beuta per filtrazione sotto vuoto, 4 L
XX7100004 Tubo in silicone con DI 3/16′′, 140 cm
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany