Key Documents
XX2004708
Millipore
Schermo di supporto Millipore in acciaio inossidabile per filtrazione sotto vuoto
47 mm
Sinonimo/i:
Stainless Steel Filter Screen
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
stainless steel screen
Livello qualitativo
Diametro
47 mm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per dispositivo di filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Schermo di supporto in acciaio inossidabile, 47 mm
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione delle parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio dei kit di portafiltri in vetro Millipore classici da 47 mm e dei kit di portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore da 47 mm.