Documenti fondamentali
XX1009002
Millipore
Schermo di supporto Millipore in acciaio inossidabile per filtrazione sotto vuoto
90 mm
Sinonimo/i:
Rete di filtrazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE-coated stainless steel screen
Livello qualitativo
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
90 mm
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Prodotto ausiliario per dispositivo di filtrazione sotto vuoto in vetro Millipore
Schermo di supporto in acciaio inossidabile, 90 mm
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione delle parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è un componente accessorio del kit portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore da 90 mm.
Applicazioni
90 mm