Documenti fondamentali
XX1019020
Millipore
Kit portafiltri tutto in vetro Millipore
90 mm, Stainless steel screen membrane support, 1L Funnel
Sinonimo/i:
Portafiltro tutto in vetro
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE seal
PTFE-coated screen
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
stainless steel screen
tubulated borosilicate glass cap
agenzia
suitable for EPA 1613
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diam. filtro
90 mm
Superficie filtrante
45.5 cm2
Capacità imbuto
1 L
Raccordi
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with All-Glass Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Kit Portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore
Schermo di supporto per membrane in acciaio inossidabile, imbuto da 1 l
Il portafiltri “tutto-in-vetro” Millipore è stato progettato per la filtrazione di soluzioni acquose, liquidi organici o liquidi corrosivi per l′analisi della contaminazione da particolato. Il portafiltri può essere utilizzato anche per la preparazione dei solventi per HPLC. Il collegamento alla linea del vuoto è integrato nella base a campana del portafiltri, che chiude la beuta ed ha il codolo sopra il livello di uscita del filtrato. Questa soluzione impedisce l′aspirazione involontaria del filtrato nel tubo del vuoto. Inoltre, agevola il trasferimento del filtrato (ad es., i solventi per HPLC) consentendo il versamento dalla beuta di raccolta.
Questo prodotto è un kit composto dai seguenti articoli
(N° Cat. - Descrizione)
XX1019000 - Imbuto in vetro borosilicato Millipore, 1L, 90 mm, tenuta in vetro smerigliato
XX1019003 - Pinza di tenuta Millipore, 90 mm, in alluminio
XX1019004 - Base a campana in vetro Millipore, 90 mm, da usare con lo schermo di supporto in acciaio inossidabile (venduto separatamente)
XX1009002 - schermo di supporto in acciaio inossidabile Millipore, 90 mm
XX1009010 - Guarnizioni in PTFE Millipore, 90 mm, 10 pz./conf.
Caratteristiche & Vantaggi:
• L′insieme tutto in vetro ha un′ampia compatibilità chimica
• Il liquido è a contatto con parti in vetro borosilicato, le superfici di tenuta sono in vetro smerigliato
• L′attacco del vuoto sulla campana della beuta semplifica il trasferimento del filtrato
Applicazioni:
Analisi della contaminazione da particolato, filtrazione di solventi per HPLC, operazioni comuni di filtrazione e chiarificazione
Principio
Filtrazione sotto vuoto