Key Documents
MZHAWG251
Millipore
Sistema per filtrazione su membrana
ready-to-use, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) filter, sample volume 250 mL, filter diam. 47 mm
Sinonimo/i:
Microfil® con EZ-Pak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) filter
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with EZ-Pak®
Parametri
250 mL sample volume
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
250 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
Compatibilità
suitable for microbiology
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema Microfil® con membrane EZ-Pak® è un sistema di filtrazione su membrana di facile impiego, veloce e preciso, pensato per le analisi microbiologiche di routine di bevande e acqua potabile. Abbinando i filtri EZ-Pak® al sistema di filtrazione Microfil®, si raggiungono il massimo della praticità e dell′efficienza. Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Questi imbuti Microfil® da 250 mL pronti all'uso, associati alle membrane filtranti EZ-Pak® bianche, quadrettata con grado di filtrazione di 0,45 μm, eliminano la necessità di lavaggio e sterilizzazione dopo ogni test, rendendo così più semplice la gestione dell′attrezzatura e più efficiente la cattura dei batteri. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil® si inseriscono perfettamente nei supporti di filtrazione della rampa senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltri convenzionali, questo sistema elimina qualunque imperfezione di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto permettendo recuperi riproducibili dei microrganismi.
Applicazioni
Il sistema Microfil® con membrane EZ-Pak® trova impiego in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (CQ) industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Caratteristiche e vantaggi
  • Compatto e facile da usare
  • Dispositivo sterile e pronto all′uso - niente perdite di tempo o di danaro
  • Riduce i carichi di lavoro del laboratorio
  • Maggiore velocità di filtrazione, grazie alla superficie filtrante più ampia
Principio
Vuoto
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3