1.46335
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, red screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth acc EP+USP, Tryptone Soya Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.12
JP 4.05
USP 61
Livello qualitativo
Descrizione
For isolation & cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type red screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
box of 6 bottles
bottle of
tecniche
direct inoculation: suitable
Capacità bottiglia
250 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacità
250 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2