Key Documents
1.46073
Millipore
HEIMPLATE Agar XLD - LI EP+USP 30 mL
Selective media for the isolation of Salmonella and Shigella in pharmaceuticals and clinical materials
Sinonimo/i:
Agar xilosio lisina desossicolato
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.12
USP 61
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
solid
Caratteristiche
ready-to-use
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.4 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
20-25°C
Compatibilità
Salmonella spp. (spp.)
Descrizione generale
L′agar Xilosio Lisina Desossicolato (XLD) è un terreno di coltura selettivo introdotto da Taylor (1965) per l′isolamento di Salmonella e Shigella (Taylor e Schelbert, 1971). Esso utilizza il desossicolato di sodio come agente selettivo inibitorio e tre sistemi di indicatori, cioè xilosio, lattosio e saccarosio in associazione al rosso fenolo. La degradazione di xilosio, lattosio e saccarosio fa aumentare l′acidità e, di conseguenza, il rosso fenolo assume una colorazione gialla. La produzione di acido solfidrico da parte dei microrganismi è rilevata grazie alla presenza del tiosolfato di sodio e di un sale di ferro (III) che reagiscono formando un precipitato di solfuro di ferro nero al centro delle colonie. I batteri che decarbossilano la lisina in cadaverina possono essere riconosciuti per via della comparsa di una colorazione viola intorno alle colonie causata da un aumento del pH. Queste reazioni possono procedere simultaneamente o sequenzialmente e fanno sì che l'indicatore di pH mostri varie sfumature di colore; oppure, in caso di incubazione prolungata, si osserverà un cambiamento di colore da giallo a rosso. Il terreno di coltura inibisce debolmente la crescita di altri microbi per via della presenza di deossicolato di sodio.
Applicazioni
L′agar MacConkey è un terreno selettivo per l′isolamento di coliformi ed E. coli
Confezionamento
Piastre di sedimentazione da 90 mm con 30 ml di volume di riempimento (20 o 120 piastre per scatola) per incubazione prolungata (LI)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Handbook of culture media for food and water microbiology
Curtis, GDW and Baird, Rosamund M and Corry, Janet EL et al.
Royal Society of Chemistry (2011)