Key Documents
1.46023
Millipore
Agar sale mannitolo HEIMPLATE
Heimplate, plate diam. 90 mm, ICR Settle plate for long incubation in non-sterile pharmaceuticals -, for Staphylococcus spp.
Sinonimo/i:
MSA, terreno di Chapman
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
ICR Settle plate for long incubation in non-sterile pharmaceuticals -
Confezionamento
pack of 20-120 plates
Produttore/marchio commerciale
Heimplate
tecniche
microbiological culture: suitable
Diam. piatto
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.4 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Staphylococcus spp.
Descrizione generale
L'agar sale mannitolo è una versione modificata dell'agar selettivo proposto da Chapman (1945) per l'isolamento e l'identificazione presuntiva dello Staphylococcus aureus. Il terreno supporta la crescita dello Staphylococcus aureus mentre il suo contenuto di sale (7,5%) elevato inibisce la crescita di numerosi altri microorganismi. A differenza della maggior parte degli altri stafilococchi, coagulasi-positivi, S. aureus è in grado di produrre acidi a partire da mannitolo. L′acidità fa virare il rosso fenolo a giallo, dando luogo a formazione di colonie gialle. Il terreno contiene estratto di manzo, digerito pancreatico di caseina e tessuto animale che forniscono carbonio, composti azotati, amminoacidi a catena lunga, vitamine, nutrienti in tracce e altri fattori di crescita essenziali. L′indicatore rosso fenolo aiuta a individuare la produzione di acidi dovuta alla fermentazione del mannitolo.
Applicazioni
L'agar sale mannitolo è consigliato per l'isolamento e l′identificazione presuntiva dello Staphylococcus aureus in prodotti farmaceutici e alimenti non sterili. Tuttavia, è necessario confermare i risultati così ottenuti con un test della coagulasi.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Articoli
Culture Media for Compendial Methods