Documenti fondamentali
1.46000
Millipore
Piastra di sedimentazione con agar violetto rosso, sali biliari, destrosio HEIMPLATE
Heimplate, APHA, ISO 21528, USP, JP, plate diam. × filling volume 90 mm × 30 mL/ft
Sinonimo/i:
VRBD, agar violetto rosso, sali biliari, destrosio, agar cristal-violetto rosso neutro sali biliari glucosio
About This Item
Codice UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
agenzia
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
ICR Settle plate
Produttore/marchio commerciale
Heimplate
Confezionamento
pkg of (20 or 120 plates per box)
tecniche
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 30 mL/ft
pH
7.4 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
Salmonella spp.
coliforms
Descrizione generale
Le piastre di sedimentazione con agar VRBD (violetto rosso, sali biliari, destrosio) vengono adoperate per il rilevamento e la conta delle Enterobacteriaceae e dei batteri Gram negativi tolleranti alla bile. Il cristal-violetto e i sali biliari inibiscono la flora batterica di accompagnamento. La fermentazione del glucosio da parte delle Enterobacteriaceae determina la produzione di acido, indicata dalla variazione del colore che passa al rosso e dalla presenza di zone di acidi biliari precipitati intorno alle colonie. La digestione enzimatica dei tessuti animali fornisce fonti di carbonio e azoto per la crescita, mentre l′estratto di lievito apporta principalmente le vitamine del complesso B. Il terreno di coltura non è specifico per le Enterobacteriaceae dal momento che anche altri batteri di accompagnamento (ad es. Aeromonas) mostrano la stessa reazione.
Applicazioni
Le piastre di sedimentazione con agar VRBD (violetto rosso, sali biliari, destrosio) vengono adoperate per il rilevamento e la conta delle Enterobacteriaceae presenti negli alimenti, nel mangime per animali e in altri prodotti. Sono inoltre indicati per la conta dei batteri Gram-negativi tolleranti alla bile nei prodotti farmaceutici e in altri prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Culture Media for Compendial Methods
Protocolli
Revised EN ISO 21528:2017 for detection and enumeration of Enterobacteriaceae in the food chain.