Documenti fondamentali
1.46380
Millipore
TSB
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with septum, box of 10 bottles
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso, Brodo al digerito di soia e caseina, CASO
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For the detection of aerobic bacteria and fungi
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
box of 10 bottles
single packed of
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacità
125 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Il Tryptic Soy Broth è adatto all′isolamento e alla coltivazione di batteri aerobi esigenti, lieviti e muffe. Due peptoni molto nutrienti supportano la proliferazione di un′ampia gamma di microrganismi anaerobi facoltativi e aerobi, inclusi i funghi.
Applicazioni
Il Tryptic soy broth è usato per i test di sterilità di sostanze, preparazioni, prodotti, oltre che come brodo di pre-arricchimento per esaminare i microrganismi specificati o determinare il conteggio aerobico vitale totale con il metodo MPN nei prodotti non sterili.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2