Documenti fondamentali
1.46458
Millipore
Brodo ai peptoni di soia e caseina conforme a EP+USP
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 10 bottles
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso, TSB, CASO, brodo al digerito di soia e caseina, Tryptone Soya Broth, SCDB
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
box of 10 bottles
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Il Tryptic Soy Broth è un terreno complesso universale. È adatto all′isolamento e alla coltivazione di batteri aerobi esigenti, lieviti e muffe. I due peptoni molto nutrienti supportano la proliferazione di un′ampia gamma di microrganismi anaerobi facoltativi e aerobi, inclusi i funghi.
Applicazioni
Il Tryptic soy broth (TSB) è usato per i test di sterilità di sostanze, preparazioni, prodotti non sterili e come brodo di pre-arricchimento per esaminare i microrganismi specificati o determinare il conteggio aerobico vitale totale con il metodo MPN.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di limpidezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Culture Media for Compendial Methods