1.46334
Brodo ai peptoni di soia e caseina conforme a EP+USP
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 90 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 or 30 bottles
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso, Agar al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, CASO, SCDB, TSB
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Descrizione
For the microbiological examination of non-sterile products
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
Confezionamento
box of 6 or 30 bottles
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
Capacità bottiglia
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2