Documenti fondamentali
1.46317
Millipore
Brodo ai peptoni di soia e caseina
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, blue crimp cap with septum, pack of 10 or 70 bottles
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso, Brodo al digerito di soia e caseina, Brodo soia triptone, CASO, SCDB, TSB
About This Item
Codice UNSPSC:
41106226
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue crimp cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
pack of 10 or 70 bottles
Capacità bottiglia
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacità
125 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Il Tryptic Soy Broth è un terreno complesso universale per l′isolamento e la coltivazione di batteri aerobi esigenti, lieviti e muffe. Grazie ai due peptoni molto nutrienti che contiene, supporta la proliferazione di un′ampia gamma di microrganismi anaerobi facoltativi e aerobi, inclusi i funghi.
Applicazioni
Il Tryptic Soy broth è usato per i test di sterilità di sostanze, preparazioni e prodotti, oltre che come brodo di pre-arricchimento per il test per microrganismi specificati o le determinazioni dei conteggi aerobici vitali totali con il metodo MPN per prodotti non sterili.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3