Documenti fondamentali
1.46316
Millipore
Brodo ai peptoni di soia e caseina
closure type, with MPC connector and triple-bagged, bag of 1 × 10 L
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico-Sacche pronte all'uso, Provette e Ampolle, TSB, CASO, brodo al digerito di soia e caseina, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Caratteristiche
closure type with MPC connector and triple-bagged
ready-to-use
Confezionamento
bag of 1 × 10 L
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilità
stand alone
nonselective for
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazione: Simulazione di processo in asepsi, Media Fill Test
Confezione: sacca da 10 L con connettore MPC e triplo involucro
Sinonimo: TSB, CASO, brodo al digerito di soia e caseina, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth, SCDB
Il Tryptic Soy Broth è un terreno complesso universale per l′isolamento e la coltivazione di microrganismi, soprattutto per simulare i processi microbiologici in asepsi (Media Fill Test). Il brodo è idoneo per i media fill test conformemente alle raccomandazioni della “FDA Aseptic Guide” nelle linee di produzione in asepsi. La formulazione del terreno di base (brodo al digerito di soia e caseina) viene preparata conformemente alle raccomandazioni delle attuali farmacopee europea e degli Stati Uniti.
Applicazioni
Il Tryptic Soy Broth è adatto all′uso nei media fill test. I peptoni e il glucosio che contiene consentono la coltivazione e l′isolamento di un′ampia gamma di batteri aerobi esigenti, lieviti e muffe.
Altre note
Il terreno sterile pronto all′uso è contenuto in una sacca autosgonfiante da 10 L, con un connettore MPC.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2