Key Documents
MHA000T2B
Millipore
TSB
pack of 50 tests, for use with MF-method, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico-Sacche pronte all'uso, Provette e Ampolle, CASO, brodo al digerito di soia e caseina, brodo di soia triptone, SCDB
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
tecniche
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
light amber
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type soft drink
pH
7.3±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure monitor
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
nonselective for Total count
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il brodo ai peptoni di soia e caseina è un terreno liquido di arricchimento per scopi generali utilizzato nelle procedure qualitative del test di sterilità e per l′arricchimento e la coltura di microrganismi aerobi e anaerobi facoltativi non eccessivamente esigenti.{18} In microbiologia clinica, può essere usato per la sospensione, l′arricchimento e la coltura di ceppi isolati con altri terreni. In microbiologia clinica, il terreno viene impiegato per svariate procedure, per esempio per la preparazione dell′inoculo e per sospendere i ceppi su cui eseguire gli antibiogrammi con il test della diffusione su disco di Kirby-Bauer o anche per i test microbiologici sui terreni di coltura. I prodotti della digestione enzimatica della caseina e della soia contengono amminoacidi e altre sostanze azotate complesse. Il glucosio (=destrosio) è una fonte di energia. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico. Il fosfato di potassio dibasico agisce da agente tampone per il controllo del pH. Le colonie hanno una colorazione che va dal trasparente al bianco; alcune possono produrre pigmenti.
Applicazioni
Il brodo ai peptoni di soia e caseina è impiegato come terreno di coltura non selettivo per rilevare i microrganismi eterotrofi totali in acqua, prodotti lattierocaseari e altri liquidi come birra, acqua imbottigliata, sidro, bibite, bevande per lo sport e vino. Il terreno trova applicazione in ambito clinico, cosmetico, nell′analisi ambientale e alimentare, oltre che nel CQ industriale.
Confezionamento
Fiale di plastica da 2 ml
Specifiche
Temperatura di incubazione: 25–35 °C
Tempo di incubazione: 48–72 ore
Terreno di coltura
Digerito di soia e caseina
Risultati analitici
Colonie da trasparenti a bianche; alcune possono produrre pigmenti.
Microrganismi bersaglio: conta totale
Microrganismi utilizzati per il CQ
S. epidermidis (ATCC 14990)
C. albicans (ATCC 10231)
E. coli (ATCC 25922)
B. subtilis (ATCC 6633)
A.brasilliensisin precedenza A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Diagnostic microbiology
Forbe BA et al.
Bailey and Scott's Diagnostic Microbiology, 11 (1988)
Media for Isolation-Identification-Cultivation-Maintenance of Medical Bacteria
MacFaddin JF
Williams and Wilkins (1985)