Documenti fondamentali
MHA000P2S
Millipore
Brodo per il conteggio degli eterotrofi in piastra
2ml ampoule for the recovery of stressed heterotrophic bacteria found in various types of water. Also suitable for water samples with low counts.
Sinonimo/i:
Brodo m-HPC
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
tecniche
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
clear tan to light amber
input
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
heterotrophic bacteria
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Gli organismi eterotrofi, tra cui i batteri, i lieviti e le muffe, sono organismi che, per la propria crescita, necessitano di una fonte esterna di carbonio organico. La conta in piastra degli eterotrofi, nota precedentemente come conta standard in piastra, è una procedura che permette di stimare il numero di batteri vivi presenti in un campione d′acqua {14}. Questo test è in grado di fornire informazioni preziose sulla qualità dell′acqua nonché dati utili a interpretare i risultati del test per i coliformi. Il brodo per la conta in piastra degli eterotrofi può essere impiegato per la determinazione dei batteri mediante filtrazione su membrana. La fonte di nutrienti per gli organismi, che non sono non particolarmente fastidiosi, è il digerito peptico di tessuto animale. La gelatina viene utilizzata dai microorganismi attraverso un meccanismo proteolitico. L′aggiunta di glicerolo al terreno di base fornisce una fonte di carbonio e di energia.
Applicazioni
Il brodo m-HPC viene impiegato per il recupero di batteri eterotrofi stressati presenti in vari tipi di acque. Adatto anche per i campioni di acque con conte ridotte. Birra, acque in bottiglia, sidro, bibite analcoliche, sport drink e vino. Il terreno trova applicazione in ambito clinico, cosmetico, nell′analisi ambientale e alimentare, oltre che nel CQ industriale.
Confezionamento
Fiale di plastica da 2 mL
Specifiche
Metodi standard per l′esame dell′acqua e delle acque reflue
Temperatura di incubazione: 30–35 °C
Tempo di incubazione: 48–72 ore
Nota sulla preparazione
Prima dell′uso, riscaldare il terreno a 30-35 °C fino a che non sia liquido. Non utilizzare il forno a microonde.
Terreno di coltura
m-HPC
Risultati analitici
Le colonie hanno un aspetto che può andare da trasparente a bianco crema; alcune possono produrre pigmenti.
Microrganismi bersaglio: conta totale
Microrganismi utilizzati per il CQ
E. coli (ATCC 25922)
S. aureus (ATCC 14990)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Standard plate count methodology: a new membrane filter procedure for potable water and swimming pools
Taylor R and Geldreich EE
J. Amer. Water Works Assoc., 71 (1979)