Documenti fondamentali
MHPC10025
Millipore
Campionatori per conte totali HPC
m-HPC medium for recovery of stressed and non stressed aerobic bacteria
Sinonimo/i:
m-HPC, agar per conte eterotrofe in piastra di batteri
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.14
Materiali
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Livello qualitativo
Confezionamento
box of 25 units
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Compatibilità
Incubator
bacteria (total count in stressed environment)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
I nostri kit di tamponi e campionatori ad immersione semplificano la routine delle analisi microbiologiche per la determinazione dei livelli di contaminazione da batteri, lieviti o muffe delle superfici. Questa tecnica evita il ricorso agli ingombranti e costosi strumenti e ai materiali richiesti dai metodi analitici tradizionali. L′uso dei tamponi consente il campionamento di aree difficili da raggiungere. Il campionatore rosso per conte totali HPC contiene il terreno m-HPC per il recupero di batteri aerobici sia non stressati che stressati.
Applicazioni
Analisi microbiologiche di acque ambientali, acque delle torri di raffreddamento, acque di processo, acque per laboratorio o per l′industria elettronica, acqua per dialisi e prodotti alimentari.
Compatibilità
Conte totali con campionatore a immersione
Risultati analitici
Le colonie sono brillanti e traslucide o trasparenti. Le loro colorazioni possono essere da incolore a bianche, giallo crema o talvolta pigmentate. Si consiglia l'ingrandimento delle colonie.
Altre note
Per informazioni sul periodo di conservazione, contattare il Servizio Tecnico.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3