1.00778
Cult Dip Combi™
For detection of total bacterial count and yeasts & fungi in liquid samples
Sinonimo/i:
Slide da immersione, Tester a palette
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
Prodotti consigliati
Materiali
clear plastic tube
green plastic cap
white plastic (Dip slide)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Envirocheck™
Confezionamento
pkg of 10 tubes
Produttore/marchio commerciale
Envirocheck™
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
applicazioni
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
coliforms
fungi
yeasts
Descrizione generale
Il Cult Dip Combi™ è una slide da immersione pronta all′uso per la determinazione semiquantitativa dei microrganismi in campioni liquidi. La slide è ricoperta di due agar differenti sulle sue due facce per la ricerca delle conte batteriche totali e di lieviti & muffe.Il lato con agar TTC (incolore) è quello per la conta dei batteri totali, quello con agar al destrosio di patata modificato (arancio) consente la determinazione di lieviti e funghi.Si estrae la slide dalla provetta e la si immerge nel campione liquido, oppure la si spruzza con il fluido o la si pone sotto un flusso del liquido in esame. Dopo averla reintrodotta nella provetta, la si pone a incubare in piedi.I risultati delle conte totali dei batteri saranno disponibili dopo 24 - 48 ore con incubazione a 27 - 30 °C, quelli di lieviti e funghi dopo 3 giorni. Le provette possono essere incubate anche a temperatura ambiente; in tal caso le conte batteriche totali potranno essere lette dopo 2 - 4 giorni, lieviti e muffe dopo 4 - 7 giorni.
Applicazioni
Il Cult Dip Combi™ è adatto per la determinazione simultanea delle conte totali di batteri, lieviti e funghi in campioni liquidi per il monitoraggio industriale e ambientale.
Risultati analitici
Contaminazione microbica: nessuna crescita
valore di pH
- TTC-agar:
6,6-7,2
- Agar patata destrosio: 6,3-6,8
Crescita: TTC-agar
- Escherichia coli:
crescita/colonie rossastre
- Proteus mirabilis: crescita/colonie rossastre
- Klebsiella pneumoniae: crescita/colonie rossastre
- Pseudomonas aeruginosa: crescita/colonie rossastre
- Enterococcus faecalis: crescita
- Lievito selvaggio (Ceppo 2): crescita/colonie rossastre
- Lievito selvaggio (Ceppo 4): crescita assente/scarsa
- Penicillium commune ATCC 10428: crescita
Crescita: agar patata destrosio
- Escherichia coli:
crescita assente
- Proteus mirabilis: crescita assente
- Klebsiella pneumoniae: crescita assente
- Pseudomonas aeruginosa: inibita
- Enterococcus faecalis: crescita assente
- Lievito selvaggio (Ceppo 2): crescita
- Lievito selvaggio (Ceppo 4): crescita
- Penicillium commune ATCC 10428: crescita
valore di pH
- TTC-agar:
6,6-7,2
- Agar patata destrosio: 6,3-6,8
Crescita: TTC-agar
- Escherichia coli:
crescita/colonie rossastre
- Proteus mirabilis: crescita/colonie rossastre
- Klebsiella pneumoniae: crescita/colonie rossastre
- Pseudomonas aeruginosa: crescita/colonie rossastre
- Enterococcus faecalis: crescita
- Lievito selvaggio (Ceppo 2): crescita/colonie rossastre
- Lievito selvaggio (Ceppo 4): crescita assente/scarsa
- Penicillium commune ATCC 10428: crescita
Crescita: agar patata destrosio
- Escherichia coli:
crescita assente
- Proteus mirabilis: crescita assente
- Klebsiella pneumoniae: crescita assente
- Pseudomonas aeruginosa: inibita
- Enterococcus faecalis: crescita assente
- Lievito selvaggio (Ceppo 2): crescita
- Lievito selvaggio (Ceppo 4): crescita
- Penicillium commune ATCC 10428: crescita
Note legali
CULT DIP COMBI is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany