Merck
Tutte le immagini(8)
Key Documents
MMSYSTMM2
Millipore
Pompa per la filtrazione Milliflex Oasis®
2-head filtration pump without accessory
Sinonimo/i:
Pompa da vuoto, Pompa di filtrazione
About This Item
Codice UNSPSC:
40151510
NACRES:
NB.24
Materiali
(Filtration head: 316L Stainless Steel)
agenzia
EP
JP
USP
Nome Commerciale
Milliflex Oasis®
Parametri
3.4 kg operating weight (7.5 lb) (including filtrationheads)
pump H × W × D
90 mm (3.5 in.) × 230 mm (9.0 in.) × 310 mm (12.2 in.)
applicazioni
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex® Oasis system
Descrizione generale
Il sistema Milliflex Oasis® costituisce una soluzione che semplifica e rende sicuro il processo di analisi microbica per il QC, con standard molto elevati quanto a produttività, affidabilità dei risultati e conformità normativa. La pompa MILLIFLEX OASIS® è una pompa a vuoto di nuova generazione per l′analisi dell′acqua e della carica microbica in contesti farmaceutici.
La pompa da vuoto Milliflex Oasis® è una apparecchiatura di filtrazione completa, funzionale alla filtrazione microbica. La pompa da vuoto Milliflex Oasis® si compone di una fonte di vuoto regolabile e da un supporto di filtrazione.
Il sistema è progettato su misura per le postazioni di sicurezza biologica e le cappe a flusso laminare, in quanto caratterizzato da:
  • Ingombro su banco ridotto
  • Sviluppo verticale contenuto
  • Superfici facili da decontaminare.
Il disegno originale della pompa riduce il rischio di contaminazione incrociata tra campioni e riduce i risultati falsi positivi. Il kit di sanitizzazione Milliflex Oasis® consente di decontaminare la pompa in maniera semplice e automatica, riducendo quindi i carichi di lavoro del laboratorio
Pump housing: Acrylonitrile styrene acrylate and polycarbonate (compatible with standard UV sterilization)
Applicazioni
La pompa da vuoto Milliflex Oasis® è indicata per la determinazione della carica microbica e per il monitoraggio dell′acqua nell′industria farmaceutica ed in quella delle bevande.
Caratteristiche e vantaggi
Grazie all′impiego di principi ergonomici, le caratteristiche di Milliflex Microlite rendono l′hardware intuitivo da usare e manutenere
  • Alta capacità: scalabile, fino a 3 pompe in serie così da consentire 6 filtrazioni parallele in contemporanea.
  • Facile allestimento: è sufficiente allacciare le connessioni rapide (alimentazione e tubo di scarico), senza che sia richiesta nessuna calibrazione, e il dispositivo è pronto a entrare in funzione.
  • Affidabilità dei risultati: Una valvola di ritegno presente nella testa di filtrazione rimovibile impedisce il possibile ritorno di flusso dal percorso del fluido, mantenendo così il controllo sui rischi di contaminazione. Le testa di filtrazione sono autoclavabili e i componenti più importanti si possono rimuovere con facilità, per una pulizia efficace.
Altre note
Il prodotto è costituito dal solo corpo della pompa. I seguenti componenti vanno ordinati separatamente.
- Testa di filtrazione: MMHEADMM2 – minimo 2 pz.
- Alimentatore: MMPWRSP--
Nota: -- sostituisce il codice relativo al continente, quindi MMPWRSPEU o MMPWRSPUS
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX MICROLITE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany