Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
MMHAWG224
Millipore
Unità filtrante Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL
Sinonimo/i:
Dispositivo di filtrazione sterile su membrana, con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per l’analisi della carica batterica
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 24
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
Diam. filtro
49 mm
Volume
250 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Descrizione generale
L′imbuto MILLIFLEX OASIS® 250 mL è un′unità filtrante sterile pronta per l′uso, che combina in un unico dispositivo un imbuto e un filtro a membrana quadrettata per offrire una soluzione completa per la determinazione della carica microbica. L′unità filtrante è in copolimero stirene-butadiene e la membrana in esteri misti di cellulosa ha pori di 0,45 μm e diametro di 49 mm ed è bianca e quadrettata. La superficie del filtro a membrana MILLIFLEX OASIS® è pari quasi al doppio della superficie delle membrane standard, per consentire una maggiore rapidità di filtrazione; il distacco dell′imbuto dalla membrana è semplice e non richiede alcuno strumento. La forma convessa della membrana filtrante dopo la filtrazione ne dimostra l'integrità e impedisce che le bolle d'aria rimangano intrappolate quando viene posizionata sui terreni di coltura.
La funzione MILLIFLEX PROTACT® protegge i vostri campioni da contaminazioni secondarie e rende ottimale il contatto membrana-agar, per conseguire i risultati più affidabili. Il filtro a membrana sigillato brevettato impedisce il fenomeno del bypass spesso riscontrato con altri sistemi di filtrazione e garantisce una lettura robusta.
Il design di MILLIFLEX AZURE® combina l'imbuto trasparente e gli indicatori di livello di riempimento su tutta la circonferenza per un facile riempimento da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell'unità di filtrazione impedisce qualsiasi perdita o by-pass della membrana per garantire che venga filtrato il giusto volume di campione.
Il sistema MILLIFLEX RACK&STACK include anche un coperchio autobloccante per un trasporto e un'incubazione sicuri.
Applicazioni
Gli imbuti MILLIFLEX OASIS® da 250 mL trovano applicazione nella determinazione della carica microbica, nel monitoraggio dell′acqua e nelle comuni analisi microbiologiche della birra e dell′acqua in bottiglia. Vengono utilizzati diffusamente nell′industria farmaceutica e cosmetica.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany