Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
EZFITMHTA1
Millipore
Testa della rampa di filtrazione EZ-Fit® per applicazioni ad alta produttività
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, pkg of 1 unit
Sinonimo/i:
Testa di filtrazione per rampa EZ-Fit®, Per la determinazione della carica microbica, testa di filtrazione per rampa
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
316L stainless steel
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La testa della rampa di filtrazione EZ-Fit® per applicazioni ad alta produttività è stata ideata per incrementare la semplicità d'impiego e per ridurre la manutenzione e il rischio di contaminazione. Queste teste sono pienamente compatibili con le unità di filtrazione EZ-Fit®.
Applicazioni
La testa della rampa di filtrazione EZ-Fit® per applicazioni ad alta produttività è un accessorio della rampa EZ-Fit® utilizzato per la filtrazione dei campioni nelle comuni analisi microbiologiche, nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio dell'aria.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany