EZFITSAM3
Rampa di filtrazione EZ-Fit®
3-place manifold For EZ-Fit® filtration units, stainless steel
Sinonimo/i:
Rampa EZ-Fit®, Base della rampa di filtrazione, Rampa EZ-Fit® per pompa da vuoto EZ-Stream®, applicazioni ad alta produttività, Testa della rampa di filtrazione
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Parametri
2.9 kg operating weight
Largh. × lungh. × alt.
168 mm × 433 mm × 117 mm
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Manifold Filtration system.
Descrizione generale
La rampa di filtrazione EZ-Fit® può ospitare tre teste di filtrazione contemporaneamente, il che significa che possono essere analizzati tre campioni in una volta sola, e il design ergonomico consente di operare sotto cappa a flusso laminare e di risparmiare spazio sul banco di laboratorio.
Il sistema di valvole a 2 vie della rampa di filtrazione impedisce all'utilizzatore di toccare accidentalmente la testa di filtrazione durante l'apertura o la chiusura della valvola.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- le diverse teste di filtrazione si adattano sia ai dispositivi di filtrazione riutilizzabili che monouso.
- ogni componente è rimovibile per una pulizia più approfondita.
- Parti sterilizzabili in autoclave.
- attacchi rapidi per i tubi da vuoto.
- altezza ridotta per un uso più semplice all'interno della cappa a flusso laminare.
Confezionamento
EZFITBASE3 x1
EZFITMHTA3 x1
Risultati analitici
Note legali
Accessorio
Configurato per