Documenti fondamentali
EFHAW25BS
Millipore
Unità filtranti EZ-Fit®, membrana bianca da 0,45 m, imbuto da 250 mL, sfuse, senza tampone
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente, Dispositivi di filtrazione con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per l’analisi della carica batterica
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7004
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Bulk packaging with protective bag
Capacità
250 mL
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
250 mL
Volume
250 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti EZ-FIT® sono dispositivi di filtrazione monouso, sterili, costituiti da una membrana di esteri misti della cellulosa (MCE), bianca, quadrettata, con base rosa. Fornisce un metodo sicuro e veloce per eseguire la filtrazione su membrana, evitando l'esposizione ai rischi dell'analisi microbiologica.
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo del campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
Le unità filtranti EZ-FIT® si usano per analisi di routine o della carica batterica di campioni liquidi, inclusi campioni intermedi e finali di bevande, prodotti farmaceutici e acqua. Questi prodotti si usano anche nel CQ industriale e nel monitoraggio delle acque.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany