Merck
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Unità filtranti EZ-Fit®
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Ente
Capacità (mL)
Diametro (mm)
Volume (mL)
Compatibilità
Livello qualitativo
Applicazione
Colore
Materiale della membrana
Dimensione dei pori (µm)
Sterilità
Metodo di sterilizzazione
Showing 1-13 of 13