Documenti fondamentali
EFAAW10BS
Millipore
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinonimo/i:
Dispositivo di filtrazione su membrana per analisi della carica microbica con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7004
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Bulk packaging with protective bag
Dimens. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with EZ-Fit® System
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità filtranti EZ-Fit® sono dispositivi di filtrazione monouso, comprendenti una membrana in esteri misti di cellulosa (MCE), bianca, quadrettata e una base rosa. Fornisce un metodo sicuro e veloce per eseguire la filtrazione su membrana, evitando l'esposizione ai rischi dell'analisi microbiologica.
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo del campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
Le unità filtranti EZ-FIT® si usano per il rivelamento di lieviti e muffe in campioni liquidi, inclusi campioni prelevati in corso di processo e campioni di prodotto finale di bevande, prodotti farmaceutici e acqua. Questo dispositivo trova impiego anche nelle procedure di CQ su scala industriale e nelle operazioni di monitoraggio dell′acqua.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany