MMSANSYFU
Kit per igienizzazione del flusso MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 24 ea
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® pumps
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La confezione di materiali di consumo MILLIFLEX OASIS® per il kit di sanitizzazione dei circuiti di flusso interni consente di sanitizzare l′intera pompa tutta in una volta. Gli elementi che compongono il kit sono il gruppo imbuto di sanitizzazione e una siringa Il kit di sanitizzazione è un sistema di facile impiego che permette di pulire in maniera efficiente i circuiti di flusso interni della pompa MILLIFLEX OASIS®.
Applicazioni
®
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany