Documenti fondamentali
MMSANKIT1
Millipore
Kit per igienizzazione del flusso MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® pumps
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Confezionamento
pack of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® pumps
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La testa di sanitizzazione MILLIFLEX OASIS® consente di sanitizzare l′intera pompa in una volta sola. La testa di sanitizzazione può essere trattata in autoclave a 121°C fino a 30 min max. o a 134°C fino ad un massimo di 15 min. Questa testa di sanitizzazione è un sistema di facile impiego che permette di pulire in maniera efficiente i circuiti di flusso interni della pompa MILLIFLEX OASIS®.
Applicazioni
La pompa per filtrazione MILLIFLEX OASIS® trova applicazione nei test per la carica microbica e il monitoraggio di birra, acqua in bottiglia, cosmetici e nell′analisi di prodotti farmaceutici.
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany