MMSMCTS48
Piastra con terreni soia triptico MILLIFLEX OASIS®
Tryptic soy media plates for aerobic and anaerobic microflora
Sinonimo/i:
Piastra per terreni di coltura Milliflex Oasis®, Piastra in agar pronta all’uso per il sistema Milliflex Oasis®, codice colore verde
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
green polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Sterilità
aseptically filled
Forma fisica
plate (Pre-poured agar)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pk of 48 tests
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
pH
7.3±0.2 (25 °C)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MILLIFLEX OASIS® system
heterotrophic bacteria
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
La funzionalità MILLIFLEX TRACE™ assicura una tracciabilità totale grazie all'identificazione con codici a barre 2D unici e alle etichette staccabili. Se mantenute chiuse, a differenza delle piastre di Petri standard queste piastre rimangono sigillate, il che riduce la condensazione e la disidratazione e ne allunga il tempo di conservazione, grazie ad una validità di lunga scadenza.
Applicazioni
Stato fisico
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2