Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
MMSMCSD48
Millipore
Piastra per terreni con agar Saboraud destrosio MILLIFLEX OASIS®
ready-to-use
Sinonimo/i:
Piastra per terreni di coltura Milliflex Oasis®, Piastra di agar pronta all’uso per il sistema Milliflex Oasis®, codice colore rosa
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Materiali
red polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Descrizione
Sabouraud dextrose media plates for yeast and mold – MXSMCSD48 to be used as replacement item. Search to explore!
Sterilità
aseptically filled
Stato
plate (Pre-poured agar)
Durata
9 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pk of 48 tests
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
pH
5.6±0.2 (25 °C)
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with MILLIFLEX OASIS® system
molds
yeasts
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Le piastre preriempite con agar Sabouraud destrosio MILLIFLEX OASIS® sono terreni a base di agar pronti all′uso per analisi comode, rapide e affidabili. Abbinate al sistema MILLIFLEX OASIS®, queste piastre esclusive con codice colore rosa consentono di mantenere sotto controllo i passaggi critici della manipolazione durante tutta la procedura. Sono prodotte e sottoposte al CQ in conformità con i requisiti dell′industria farmaceutica. Le piastre possono essere impilate e bloccate garantendo la sicurezza nel trasporto al riparo da aperture accidentali. Il vassoio per imbuti vuoto può essere usato anche come rack di incubazione.
La funzionalità MILLIFLEX TRACE® assicura una tracciabilità totale grazie all'identificazione con codici a barre 2D unici e alle etichette staccabili. Se mantenute chiuse, a differenza delle piastre di Petri standard queste piastre rimangono sigillate, il che riduce la condensazione e la disidratazione e ne allunga il tempo di conservazione, grazie ad una validità di lunga scadenza.
Applicazioni
®
Stato fisico
48 piastre di agar preriempite pronte all′uso
Risultati analitici
Il lievito produce colonie bianche e di consistenza cremosa. Le muffe hanno aspetto rugoso e/o filamentoso I batteri in grado di crescere producono colonie da trasparenti a bianche
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2