EZFITEXTE3
EZ-Fit® Manifold Filtration Head Extension
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Sinonimo/i:
EZ-Fit® Filtration Manifold Accessory, EZ-Fit® Manifold
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 3 units
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Configurato per
Articoli
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.