Documenti fondamentali
MMPWRSPEU
Millipore
Alimentatore Milliflex Oasis®
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Sinonimo/i:
Alimentatore
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Ingresso CA/CC
100 V / 250 V, 50-60 Hz
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
Europe adaptor – to power supply up to three Milliflex Oasis® filtration pumps
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® offre una soluzione che semplifica e rende sicuro il processo di analisi microbica, con uno standard molto elevato di produttività, affidabilità dei risultati e rispetto dei requisiti regolatori. La pompa MILLIFLEX OASIS® è una pompa a vuoto di nuova generazione per l′analisi dell′acqua e della carica microbica in ambito farmaceutico. Un alimentatore conforme allo standard europea da 100 - 240 V, 50/60 assicura il funzionamento efficiente della pompa di filtrazione. Un singolo set di alimentazione MILLIFLEX OASIS® può essere usato per alimentare fino a tre pompe.
Applicazioni
La pompa per il sistema di filtrazione MILLIFLEX OASIS® trova applicazione nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio dell′acqua nell′ambito delle analisi di birra, acqua in bottiglia, cosmetici e prodotti farmaceutici.
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany