Documenti fondamentali
MMSB10025
Millipore
Tamponcino in fialetta con tampone fosfato
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
Sinonimo/i:
Tampone neutralizzante
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NB.24
Materiali
Dacron swab(s)
polyethylene cap
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Livello qualitativo
Confezionamento
box of 25 units
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
applicazioni
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
Compatibilità
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il tamponcino immerso nel flaconcino con il tampone fosfato contiene un agente neutralizzante per contrastare gli effetti avversi del cloro o dei composti di ammonio quaternario residui che possono essere presenti sulle superfici dopo la sanitizzazione. Il tamponcino nel flaconcino è usato per campionare i livelli microbici su superfici piatte o irregolari.
Applicazioni
I tamponcini possono essere usati in una serie di applicazioni negli impianti di produzione e lavorazione di alimenti e in altre strutture al fine di valutare l′efficienza delle misure di sanitizzazione usate per debellare la contaminazione microbica. Questi tamponcini trovano applicazione nei laboratori clinici, nel monitoraggio ambientale, nel monitoraggio di alimenti, bevande e acqua
Compatibilità
Tamponcino per il monitoraggio ambientale in tampone fosfato.
Stato fisico
Codice colore: Trasparente
Note legali
Dacron is a trademark of Invista North America S.a.r.l.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Swabs and SwabChecks Yeast & Mold Swab Kit
Z699403
Swabs and SwabChecks
Swabs and SwabChecks Polywipe Sponge
Z699497
Swabs and SwabChecks
Swabs and SwabChecks Total Count Swab Kit
Z699381
Swabs and SwabChecks